Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH(C6H5)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2041555
Assay:
99%
Form:
liquid
assay
99%
form
liquid
optical activity
[α]20/D +48°, c = 2.25 in hexane
optical purity
ee: 99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.5196 (lit.)
bp
218-220 °C (lit.)
density
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI key
DYUQAZSOFZSPHD-SECBINFHSA-N
Application
Chiral building block.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?