Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1290,00 zł
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.410 (lit.)
bp
152-153 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, nitro
SMILES string
CCCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
NALZTFARIYUCBY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description - | description - | description - |
| assay 95% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| mp −81 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| refractive index n20/D 1.410 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| density 0.973 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Ostrzeżenia
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
627-05-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?