Przejdź do
263176
Praseodymium
powder, ~40 mesh, 99.5% trace rare earth metals basis
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.91
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
231-120-3
MDL number:
eCl@ss:
32150313
assay
99.5% trace rare earth metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
core: praseodymium
resistivity
68 μΩ-cm, 20°C
particle size
~40 mesh
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
density
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChI key
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Praseodymium
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)