Merck
263222
Thulium
powder, ~40 mesh, 99.9% trace metals basis
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Tm
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.93
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-140-2
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: thulium
resistivity
90 μΩ-cm, 20°C
particle size
~40 mesh
bp
1950 °C (lit.)
mp
1545 °C (lit.)
density
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Tm]
InChI
1S/Tm
InChI key
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thulium
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)