Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 615,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
615,00 zł
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
(chips, chunks), (metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
reaction suitability
core: gallium
resistivity
25.795 μΩ-cm, 30°C
bp
2403 °C (lit.)
mp
29.8 °C (lit.)
density
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ga]
InChI
1S/Ga
InChI key
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Gallium nitride and other Ga-based compounds for optoelectronic applications.
- Sulfur/gallium hybrid cathode material for lithium-sulfur batteries. The surface of Ga metal promotes the redox reaction of lithium polysulfides due to its electrocatalytic effect.
- Ga-based liquid alloys for the fabrication offlexible electronic devices.
Features and Benefits
- Excellent conductor of heat and electricity
- Wide temperature range in the liquid state
- Lowvapor pressure at high temperature
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.99% trace metals basis | description 99.999% trace metals basis | description NIST® SRM® 994 | description 99.9995% trace metals basis |
| assay 99.99% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay - | assay 99.9995% trace metals basis |
| form (chips, chunks), (metallic liquid or solid (ambient temp dependent)) | form (chips, chunks), (metallic liquid or solid (ambient temp dependent)) | form (metallic liquid or solid (ambient temp dependent)) | form (metallic liquid or solid (ambient temp dependent)), (chips, chunks) |
| density 5.904 g/mL at 25 °C (lit.) | density 5.904 g/mL at 25 °C (lit.) | density 5.904 g/mL at 25 °C (lit.) | density 5.904 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 29.8 °C (lit.) | mp 29.8 °C (lit.) | mp 29.8 °C (lit.) | mp 29.8 °C (lit.) |
| bp 2403 °C (lit.) | bp 2403 °C (lit.) | bp 2403 °C (lit.) | bp 2403 °C (lit.) |
| resistivity 25.795 μΩ-cm, 30°C | resistivity 25.795 μΩ-cm, 30°C | resistivity 25.795 μΩ-cm, 30°C | resistivity 25.795 μΩ-cm, 30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gallium
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?