Merck
264245
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene
98%
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br2C6H2F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.88
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-317-2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene, 98%
InChI key
GLVMLJCMUBZVTJ-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C6H2Br2F2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2H
SMILES string
Fc1cc(Br)c(F)cc1Br
assay
98%
form
solid
bp
96 °C/20 mmHg (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
functional group
bromo
fluoro
Application
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene has been used in the preparation of:
  • 1,2,4,5-tetrakis(phosphino)-3,6-difluorobenzenes
  • poly(2,5-difluoro-2′,5′-didodecyl-4,4′-biphenylylene
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New synthetic route to polyphosphine ligands bearing 1,2,4,5-tetrakis (phosphino) benzene framework: structural characterizations of 1, 4-(PPh2)2-2, 5-(PR2)2-C6F2(R= Ph, iPr, Et).
Kongprakaiwoot N, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 689(21), 3350-3356 (2004)
Functionalized poly-and oligo-phenylenes: Variations on the Suzuki cross-coupling of functionalized aryl dibromides with the 1, 3-propanediol diester of 2, 5-dialkyl-1, 4-phenylenediboronic acid.
Kowitz C and Wegner G.
Tetrahedron, 53(45), 15553-15574 (1997)