Przejdź do
278564
4′-Hydroxyacetophenone
99%
Synonim(y):
4-Hydroxyphenylethanone, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenyl methyl ketone, Piceol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
403,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-802-8
Beilstein/REAXYS Number:
774355
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: 5%, colorless to faintly yellow
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
InChI key
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
General description
Molecular dynamics simulation study of the two known polymorphs of 4′-hydroxyacetophenone (form I, monoclinic; form II, orthorhombic) has been described.
Application
4′-Hydroxyacetophenone has been used as ketone component in the preparation of 1-aryl-3-phenethylamino-1-propanone hydrochlorides, potential cytotoxic agents, via Mannich reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
98837W433055PHR1971
description
99%
description
analytical standard
description
≥95%, FG
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
95% ethanol: 5%, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
mp
107-110 °C, 109-111 °C (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4′-Hydroxyacetophenone
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
330.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
166 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?