Przejdź do
279331
Bromoacetic acid-1-13C
99 atom % 13C
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.94
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
bp
208 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
O[13C](=O)CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i2+1
InChI key
KDPAWGWELVVRCH-VQEHIDDOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
604224604267
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
assay
97% (CP)
assay
97% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
solid
mp
47-49 °C (lit.)
mp
32-38 °C (lit.)
mp
99-102 °C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
57858-24-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)