Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 179,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 566,00 zł |
Informacje o tej pozycji
179,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
powder
composition
Carbon, 63.7-68.4%
mp
167-172 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
Oc1ccc(O)cc1.O=C2C=CC(=O)C=C2
InChI
1S/C6H6O2.C6H4O2/c2*7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H;1-4H
InChI key
BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description suitable for amino acid detection |
| assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder |
| mp 167-172 °C (lit.) | mp 250 °C (dec.) (lit.) |
| composition Carbon, 63.7-68.4% | composition - |
| functional group ketone | functional group hydroxyl, ketone |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinhydrone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?