Przejdź do
282979
3-Ethyl-2,4-pentanedione, mixture of tautomers
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
372,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
961,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH(C2H5)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-272-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
372,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CCC(C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-7(5(2)8)6(3)9/h7H,4H2,1-3H3
InChI key
GUARKOVVHJSMRW-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Ethyl-2,4-pentanedione has been used in the preparation of:
  • N,N,N,N-tetradentate macrocyclic ligand
  • vanadyl 3-ethylacetylacetonate, its effects in non-ketotic, streptozotocin-diabetic rats has been studied
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
282855
description
98%
description
technical grade, 85%
assay
98%
assay
85%
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
bp
172-174 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
density
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)