Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 416,00 zł 312,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 893,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH(NH2)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.14
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-232-6
Beilstein/REAXYS Number:
1718761
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
99%
312,00 zł
Cena katalogowa416,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
optical activity
[α]19/D −7.5°, neat
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
density
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC[C@@H](C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChI key
BHRZNVHARXXAHW-SCSAIBSYSA-N
Application
(R)-(−)-sec-Butylamine can be used:
- To prepare (R)-(−)-sec-butylbis(2-hydroxyethyl)amine, an intermediate for the synthesis of aminodiphosphine ligands.
- As a substrate to demonstrate the stereochemistry of Mitsunobu reaction in the synthesis of secondary amines.
- As a model compound in the study of singlet-triplet transitions in circular dichroism.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description 95% |
| assay 99% | assay 98% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 63 °C (lit.) | bp 160 °C (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.393 (lit.) | refractive index n20/D 1.4482 (lit.) | refractive index - |
| density 0.72 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.954 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| functional group amine | functional group hydroxyl, amine | functional group ketal, ester, ether, carboxylic acid |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?