Przejdź do
299529
Z-6-Aminohexanoic acid
98%
Synonim(y):
N-Carbobenzoxy-ε-aminocaproic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2O2CNH(CH2)5CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.30
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-748-0
MDL number:
eCl@ss:
32150312
assay
98%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
54-57 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)CCCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H19NO4/c16-13(17)9-5-2-6-10-15-14(18)19-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-11H2,(H,15,18)(H,16,17)
InChI key
RXQDBVWDABAAHL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)