Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 939,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
939,00 zł
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
132 mmHg ( 20 °C)
isotopic purity
99 atom % D
assay
99% (CP)
form
liquid
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.5% water
water
refractive index
n20/D 1.3718 (lit.)
bp
69 °C
mp
-95 °C (lit.)
density
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+14
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N
General description
Ultra-low residual water content - verified by both Karl Fischer titration and NMR methods - supports moisture-sensitive applications, while rigorous batch-to-batch quality control delivers consistent, reproducible performance you can trust in research and quality control laboratories.
Our portfolio spans the most widely used NMR solvents available in multiple deuteration levels and purity grades to match the exact requirements of your analysis. Available in a variety of safe, flexible formats - including glass bottles, glass ampules, serum bottles, and our exclusive moisture-protective Sure/Seal™ bottles - to suit every lab′s handling and storage needs.
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99 atom % D | description 98 atom % D |
| isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) - |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| mass shift M+14 | mass shift M+14 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?