Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 588,00 zł |
Informacje o tej pozycji
588,00 zł
vapor density
4.3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.7 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
923 °F
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
density
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
InChI key
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
It can also be used as a reagent:
- For the preparation of quaternary ammonium acrylic monomer as a potent antibacterial agent by the quaternization of 2-dimethylamino ethyl methacrylate.
- Along with dimethyl sulfoxide for the synthesis of epoxides from aldehydes and ketones via formation of trimethylsulfonium cation.
- To prepare an oxygenate additive for diesel by the methylation of glycerol.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥99% | description ≥99.5% |
| assay ≥99% | assay ≥99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid |
| bp 188 °C (lit.) | bp 188 °C (lit.) |
| autoignition temp. 923 °F | autoignition temp. 923 °F |
| refractive index n20/D 1.386 (lit.) | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-78-1
77-78-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?