Przejdź do
337072
Lead(II) molybdate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Lead molybdenum oxide, Molybdic acid lead(II) salt, Plumbous molybdate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
PbMoO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
233-459-2
MDL number:
eCl@ss:
32040390
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: lead, reagent type: catalyst
SMILES string
[PbH2++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.4O.Pb/q;;;2*-1;+2
InChI key
XJUNRGGMKUAPAP-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for photocatalytic reactions
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10190-55-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)