Przejdź do
337331
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
95%
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
(1,5-Cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride, Ruthenium(II) chloride 1,5-cyclooctadiene complex
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
369,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[Ru(COD)Cl2]n
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.16 (as monomer)
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
reaction suitability
core: ruthenium, reaction type: solution phase peptide synthesis, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
greener alternative category
SMILES string
[Ru+2].[Cl-].[Cl-].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2ClH.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
DMRVBCXRFYZCPR-UHFFFAOYSA-L
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Versatile Ru catalyst precursor. Used with IMes to catalyze the dehydrogenative coupling of alcohols and amines to form amide bonds.
Versatile ruthenium catalyst precursor. Used with NHC ligand to catalyze greener amide bond formation by dehydrogenative coupling of amines and alcohols.
Amide Synthesis from Alcohols and Amines by the Extrusion of Dihydrogen
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)