Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 361,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 985,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.10
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352102
MDL number:
Isotopic purity:
10 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
10 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
mol wt
101.2 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp
334 °C (lit.)
density
2.132 g/mL
application(s)
agriculture
mass shift
M+1
SMILES string
[K+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-IEOVAKBOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 10 atom % 15N | description 98 atom % 15N | description 5 atom % 15N | description 60 atom % 15N |
| isotopic purity 10 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 5 atom % 15N | isotopic purity 60 atom % 15N |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form white powder | form - | form - |
| density 2.132 g/mL | density - | density 2.131 g/mL | density 2.143 g/mL |
| mp 334 °C (lit.) | mp 334 °C (lit.) | mp 334 °C (lit.) | mp 334 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium nitrate-15N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?