Przejdź do
348554
3,3′-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
97%
Synonim(y):
(3-[[3-(Dimethylamino)propyl]amino]propyl)dimethylamine, 1,1,9,9-Tetramethyl-1,5,9-triazanonane, 2,10-Dimethyl-2,6,10-triazaundecane, Bis[3-(dimethylamino)propyl]amine, N,N,N′,N′-Tetramethyldipropylenetriamine, N,N,N′,N′-Tetramethyliminobispropylamine, N,N-Bis[3-(dimethylamino)propyl]amine, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′,N′-dimethylpropane-1,3-diamine, Tetramethyldipropylenetriamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
361,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HN[(CH2)3N(CH3)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
229-761-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
manufacturer/tradename
ECACC
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
128-131 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)CCCNCCCN(C)C
InChI
1S/C10H25N3/c1-12(2)9-5-7-11-8-6-10-13(3)4/h11H,5-10H2,1-4H3
InChI key
BXYVQNNEFZOBOZ-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine) may be used:
  • in the synthesis of dimeric quaternary alkylammonium conjugates of sterols
  • as nitrogen containing tridentate lignand in the preparation of [3,3′-iminobis(N,N-dimethylpropylamine)](4′-methoxyflavonolato)zinc(II) perchlorate complex
  • in the preparation of 2-[[[N,N-bis[3-(N,N-dimethylamino)propyl]amino]carbonyl]-1-methyl-4-nitropyrrole and 3-(9-anthracenyl)- N,N-bis[3-(N,N-dimethylamino)propyl]-5-methyl-4-isoxazole carboxamide
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
536377
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
−78 °C (lit.)
mp
81-84 °C (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
-
bp
128-131 °C/20 mmHg (lit.)
bp
-
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)