Przejdź do
36070
2,6-Dichloro-4-nitrophenol
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Cl2NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.00
EC Number:
210-563-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1245045
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
≥97.5% (HPLC), 98%
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.5% (HPLC), 98%
form
solid
mp
123-126 °C (dec.)
solubility
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, slightly yellow to deep greenish-yellow
SMILES string
Oc1c(Cl)cc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3Cl2NO3/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H
InChI key
PXSGFTWBZNPNIC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)