Przejdź do
362425
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
242,00 zł
205,70 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CON(OCH3)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.56
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
205,70 zł
Cena katalogowa242,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
39-41 °C (lit.)
functional group
amine, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CON(C)C(=O)CCl
InChI
1S/C4H8ClNO2/c1-6(8-2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3
InChI key
SCOJKGRNQDKFRP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide is a Weinreb amide.
Application
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide may be used in the preparation of:
  • 2-heptyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolone (Pseudomonas quinolone signal or PQS) and structurally related 2-alkyl-4-quinolones having biological activity
  • 2-(benzo[d]thiazol-2-ylsulfonyl)-N-methoxy-N-methylacetamide
  • α-chloro-ketone, starting reagent for the one-pot synthesis of 2-heptyl-3-hydroxyl-4(1H)-quinolone (PQS), signalling molecule in the quorum sensing of Pseudomonas aeruginosa
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
630926EME00408
description
98%
description
97%
description
-
assay
98%
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
39-41 °C (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
mp
-
form
solid
form
-
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amide
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)