Przejdź do
367656
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
99%
Synonim(y):
HFiPA
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHCO2CH(CF3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.09
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
218-479-1
MDL number:
eCl@ss:
32150313
vapor pressure
1.22 psi ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.319 (lit.)
density
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(OC(=O)C=C)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F6O2/c1-2-3(13)14-4(5(7,8)9)6(10,11)12/h2,4H,1H2
InChI key
MNSWITGNWZSAMC-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)