Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 346,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł 780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5CO2CH2)4C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
552.57
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
224-079-8
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
346,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
solid
mp
102-104 °C (lit.)
functional group
ester, phenyl
SMILES string
O=C(OCC(COC(=O)c1ccccc1)(COC(=O)c2ccccc2)COC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C33H28O8/c34-29(25-13-5-1-6-14-25)38-21-33(22-39-30(35)26-15-7-2-8-16-26,23-40-31(36)27-17-9-3-10-18-27)24-41-32(37)28-19-11-4-12-20-28/h1-20H,21-24H2
InChI key
MINJAOUGXYRTEI-UHFFFAOYSA-N
General description
Pentaerythritol tetrabenzoate is an ester of pentaerythritol with benzoic acid. It has been reported as a metal ligand. It has been tested as stationary phase for the quantitative analysis of naphthalene hydrocarbons by gas-liquid chromatography and molecular spectroscopy.
Application
Plasticizer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 96% | description contains 350 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor | description technical grade, 70% |
| assay 96% | assay 96% | assay - | assay 70% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form crystals | form - | form liquid |
| mp 102-104 °C (lit.) | mp 158-160 °C (lit.) | mp - | mp - |
| functional group ester, phenyl | functional group bromo | functional group - | functional group - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?