Przejdź do
369756
2-Phenyl-2-oxazoline
99%
Synonim(y):
2-Phenyl-1,3-oxazoline, 2-Phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 2-Phenyl-4,5-dihydrooxazole, 4,5-Dihydro-2-phenyloxazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
335,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
335,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.567 (lit.)
bp
75 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
12 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, phenyl
SMILES string
C1CN=C(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h1-5H,6-7H2
InChI key
ZXTHWIZHGLNEPG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
741906
description
99%
description
average Mn 10,000, PDI ≤1.5
assay
99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.567 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
solid
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
mp
12 °C (lit.)
mp
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)