Przejdź do
382000
4-Carboxy-TEMPO, free radical
97%
Synonim(y):
4-Carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-Carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxy, free radical, 4-Carboxy-TEMPO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
831,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.25
UNSPSC Code:
12352000
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3949026
Assay:
97%
831,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
185-189 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])C(O)=O
InChI
1S/C10H18NO3/c1-9(2)5-7(8(12)13)6-10(3,4)11(9)14/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,13)
InChI key
CYQGCJQJIOARKD-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Carboxy-TEMPO is a 4-substituted 2,2,6,6-tetramethylpiperidyl-1-oxy (TEMPO) derivative. 4-carboxy-TEMPO immobilized with 3-aminopropylsilane on the mesoporous silica surface comprises heterogeneous catalytic system employed for various oxidation reactions.
Application
4-Carboxy-TEMPO may be employed as catalyst for the oxidation of regenerated cellulose (viscose rayon) to cellouronic acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
163945390380371343
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
185-189 °C (lit.)
mp
~0 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
mp
99-101 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
ester, phenyl
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)