Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaBD4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.86
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-764-7
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
96 atom % D
Quality Segment
autoignition temp.
752 °F
density
1.184 g/mL
mass shift
M+4
SMILES string
[Na+].[2H][B-]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1/i1D4;
InChI key
YOQDYZUWIQVZSF-XWFVQAFUSA-N
Packaging
Packaged in screw-cap bottles
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?