Przejdź do
389986
Calcium borohydride bis(tetrahydrofuran)
Synonim(y):
Calcium(+2) borohydride bis(tetrahydrofuran)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
821,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ca(BH4)2· 2C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
eCl@ss:
32160607
Form:
powder
821,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: reductant
functional group
ether
SMILES string
[BH4-].[BH4-].[Ca++].C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.2BH4.Ca/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-4H2;2*1H4;/q;;2*-1;+2
InChI key
QNDQIIWFODWXIW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reactant for preparation of calcium tetradecahydroundecaborate used for synthesizing other salts with boron hydride nido-borates
Calcium borohydride bis(tetrahydrofuran) can be used as a selective reducing agent to reduce α,β-unsaturated lactone derivatives (pterocidin) to corresponding diols without reducing the conjugated C-C double bond.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69525462460
description
-
description
-
description
≥95.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
form
powder
form
powder
form
solid
functional group
ether
functional group
-
functional group
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)