Przejdź do
391069
Trichlorocyclohexylsilane
98%
Synonim(y):
Cyclohexyltrichlorosilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11Cl3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.60
EC Number:
202-639-2
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2935257
MDL number:
Assay:
98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
90 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
Cl[Si](Cl)(Cl)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl3Si/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI key
SIPHWXREAZVVNS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)