Przejdź do
39166
Boc-(S)-α-(4-tert-butylbenzyl)-Pro-OH
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-1-Boc-2-(4-tert-butylbenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(4-tert-butylbenzyl)-D-proline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H31NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.48
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@]1(Cc2ccc(cc2)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C21H31NO4/c1-19(2,3)16-10-8-15(9-11-16)14-21(17(23)24)12-7-13-22(21)18(25)26-20(4,5)6/h8-11H,7,12-14H2,1-6H3,(H,23,24)/t21-/m0/s1
InChI key
BOEGKJLPJARVIT-NRFANRHFSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)