Przejdź do
401129
Cadmium tungstate
powder, −325 mesh
Synonim(y):
CWO, Cadmium tungsten oxide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CdWO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.25
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
38150601
Nazwa produktu
Cadmium tungstate, −325 mesh
form
powder
reaction suitability
core: cadmium, reagent type: inorganic catalyst
particle size
−325 mesh
SMILES string
[Cd++].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cd.4O.W/q+2;;;2*-1;
InChI key
OUMLAYUZCYYIOD-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for:
  • Preparation of CdWO4 polymorphs to study electronic structures and photocatalytic activities
  • Scintillating bolometers for double beta decay search
  • Studies of laser photochemical ablation
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7790-85-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)