Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.23
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-939-1
Beilstein/REAXYS Number:
102434
MDL number:
3560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.428
density
0.777 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si]1(C)CCC1
InChI
1S/C5H12Si/c1-6(2)4-3-5-6/h3-5H2,1-2H3
InChI key
YQQFFTNDQFUNHB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reactive silicon compound undergoing various insertion reactions giving 5- and 6-membered rings
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
23.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?