Przejdź do
419605
1-Methyl-1-propenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
456,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=C(CH3)MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
0.5 M in THF
bp
67 °C
density
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES string
C\C=C(/C)[Mg]Br
InChI
1S/C4H7.BrH.Mg/c1-3-4-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
FEJKWDUHNFCDRZ-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
420042703583428337
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
description
~3.2 M in 2-methyltetrahydrofuran
description
2.0 M in diethyl ether
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.934 g/mL at 25 °C
density
0.917 g/mL at 25 °C
density
1.117 g/mL at 25 °C
density
0.996 g/mL at 25 °C
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
~3.2 M in 2-methyltetrahydrofuran
concentration
2.0 M in diethyl ether
bp
67 °C
bp
67 °C
bp
78-80 °C/760 mmHg
bp
35 °C
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 85676-85-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)