Przejdź do
419982
Triethyl(trifluoromethyl)silane
98%
Synonim(y):
(Trifluoromethyl)triethylsilane, Triethylsilyl trifluoromethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
539,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)3SiCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.27
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4242161
eCl@ss:
32150312
Assay:
98%
Form:
liquid
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.382 (lit.)
bp
56-57 °C/60 mmHg (lit.)
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl, fluoro
SMILES string
CC[Si](CC)(CC)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3Si/c1-4-11(5-2,6-3)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZHSKFONQCREGOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Trifluoromethylation of aryl iodides
  • Trialkylsilylation reactions
  • Used for deposition of perfluoro-methyl silica films
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
32.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)