Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ErBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.97
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-895-1
MDL number:
eCl@ss:
38050401
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
anhydrous
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: erbium
mp
923 °C (lit.)
SMILES string
Br[Er](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Er/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
GZTUDAKVGXUNIM-UHFFFAOYSA-K
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?