Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 948,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
948,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: erbium, reagent type: inorganic catalyst
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
774 °C (lit.)
density
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Er](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Er/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis | description 99.995% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis |
| form powder | form crystals and lumps | form solid | form crystalline powder, granular, powder, crystals or chunks |
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.995% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade anhydrous | grade - | grade - | grade - |
| density 4.1 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| impurities ≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤55.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?