Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.67
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
67-70 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO4S/c1-12-7-4-3-6(14(9,10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
RSJSYCZYQNJQPY-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?