Przejdź do
459119
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone
95%
Synonim(y):
Triacetoneamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
483,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
995,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-554-2
MDL number:
Assay:
95%
Form:
(Powder or Crystals or Chunk(s) or Powder with Chunk(s) or Crystals with Chunk(s))
483,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
(Powder or Crystals or Chunk(s) or Powder with Chunk(s) or Crystals with Chunk(s))
bp
102-105 °C/18 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)N1
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h10H,5-6H2,1-4H3
InChI key
JWUXJYZVKZKLTJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - Pensky-Martens closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What type of solid does 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone come in? Is it a solid piece, crystal, or beads?
    1 answer
    1. The appearance specification for this product includes powder, crystalline, or solid. The exact physical form is reported on the product Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/459119#product-documentation