Przejdź do
463582
Titanium(IV) methoxide
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Methyl orthotitanate, Tetramethoxytitanium, Tetramethyl orthotitanate, Tetramethyl titanate, Titanium tetramethoxide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ti(OCH3)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.00
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
213-596-4
MDL number:
Quality Segment
product line
Sol-Gel Precursors
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: titanium, reagent type: inorganic catalyst
mp
200-210 °C (lit.)
SMILES string
CO[Ti](OC)(OC)OC
InChI
1S/4CH3O.Ti/c4*1-2;/h4*1H3;/q4*-1;+4
InChI key
ITNVWQNWHXEMNS-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 22 Titanium
Features and Benefits
Used for the preparation of polyoxotitanates.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium(IV) methoxide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)