Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2FeO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.04
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32129103
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
97%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
mp
>400 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Fe]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
ICBFRPYDFGVTEQ-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Ox. Sol. 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?