Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 191,00 zł |
Informacje o tej pozycji
191,00 zł
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]20/D +35°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
manufacturer/tradename
ECACC
sustainability
Sustainability features
mp
128-131 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@H]([C@@H](N)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22N2O2S/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17/h2-15,20-21,23H,22H2,1H3/t20-,21-/m0/s1
InChI key
UOPFIWYXBIHPIP-SFTDATJTSA-N
General description
Application
Metal-Brønsted Acid Cooperative Catalysis for Asymmetric Reductive Amination
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description 96% | description 98% |
| assay 98% | assay 96% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 128-131 °C (lit.) | mp 169-174 °C | mp 40-43 °C (lit.) |
| greener alternative product characteristics Catalysis | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
| optical activity [α]20/D +35°, c = 1 in chloroform | optical activity - | optical activity [α]20/D +25°, c = 5 in 1 M HCl |
| sustainability Sustainability features | sustainability - | sustainability - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?