Przejdź do
486752
Fmoc-Ala-OH-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-1-13C, L-Alanine-1-13C, N-Fmoc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(NH-Fmoc)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.32
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
5970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
optical activity
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
147-153 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i17+1
InChI key
QWXZOFZKSQXPDC-ADMDGPAWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
489549485934605182
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
147-153 °C (lit.)
mp
174-175 °C (lit.)
mp
152-156 °C (lit.)
mp
174-175 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)