Przejdź do
487538
1-Naphthol-2,3,4,5,6,7,8-d7
97 atom % D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10D7HO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.21
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
38190401
5580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
97 atom % D
Quality Segment
form
solid
bp
278-280 °C (lit.)
mp
94-96 °C (lit.)
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(O)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
InChI key
KJCVRFUGPWSIIH-GSNKEKJESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)