Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2370,00 zł 2014,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.82
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
2014,50 zł
Cena katalogowa2370,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
density
1.604 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
mass shift
M+1
SMILES string
Cl[13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5/i1+1
InChI key
VZGDMQKNWNREIO-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 50 atom % 13C |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay - | assay - |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 50 atom % 13C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| refractive index n20/D 1.46 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| bp 76-77 °C (lit.) | bp 190 °C (lit.) | bp - | bp - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - STOT RE 1 Inhalation
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?