Przejdź do
489352
Ethylene-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Ethene-13C2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H213C=13CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
30.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352119
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
gas
11 750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
0.97 (vs air)
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
gas
autoignition temp.
842 °F
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[13CH2]=[13CH2]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1+1,2+1
InChI key
VGGSQFUCUMXWEO-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Other Notes
Stainless steel control valve Z146951 or Z187224 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)