Przejdź do
489751
Imidazole-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H415N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.06
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
7550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solid
bp
256 °C (lit.)
mp
89-91 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
c1c[15nH]c[15n]1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i4+1,5+1
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-MQIHXRCWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
74362-46-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)