Przejdź do
490482
Pentane-d12
98 atom % D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4340,00 zł
3255,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3(CD2)3CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.22
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+12
Form:
liquid
3255,00 zł
Cena katalogowa4340,00 złZaoszczędź 25%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
36 °C (lit.)
mp
-130 °C (lit.)
density
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+12
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-HYVJACIRSA-N
General description
Pentane-d12 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-56.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-49.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)