Przejdź do
492000
Sodium butyrate-2,4-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Butyric-2,4-13C2 acid sodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH3CH213CH2CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.07
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
mp
250-253 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,3+1;
InChI key
MFBOGIVSZKQAPD-CFARNWPNSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)