Przejdź do
511129
1-Methylindole-2-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
2-Formyl-1-methylindole, NSC 106285
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
888,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
888,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
81-85 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
Cn1c(C=O)cc2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO/c1-11-9(7-12)6-8-4-2-3-5-10(8)11/h2-7H,1H3
InChI key
IBNGPIOSWCMJGG-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methylindole-2-carboxaldehyde may be used in the synthesis of indole-based melatonin analog hydrazone derivatives and (E)-5-((benzyloxy)methyl)-5-(((tert-butyldiphenylsilyl)oxy)methyl)-3-((1-methyl-1H-indol-2-yl)methylene)dihydrofuran-2(3H)-one.
Reactant for preparation of:
  • Deazapurine isosteres from acylindoles via pyridine ring annulation
  • 2,4-dichlorocinnamohydroxamic acid analogs for enhancing pharmacokinetics of botulinum neurotoxin serotype A protease inhibitors
  • Tetrahydrocarbazoles via organocatalytic cascade Friedel-Crafts alkylation/Michael addition/aromatization reaction
  • Azides, imines and amines via flow processes of amines and trimethylsilyl azide and aza-Wittig reaction
  • 3-indolylpyridinedicarbonitriles as anti-inflammatory agents
  • Bis(indolyl)methanes as antimicrobial and antioxidant agents
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
357987
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
81-85 °C (lit.)
mp
70-72 °C (lit.)
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)