Przejdź do
511366
Tris(tetramethylcyclopentadienyl)gadolinium(III)
99.9% trace metals basis
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H39Gd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
520.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder or crystals
reaction suitability
core: gadolinium, reagent type: catalyst
SMILES string
[Gd].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[CH][C](C)[C](C)[C]3C
InChI
1S/3C9H13.Gd/c3*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h3*5H,1-4H3;
InChI key
HJKCHNDMWJQGKU-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 64 Gadolinium
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)