Informacje o tej pozycji
assay
95%
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl, nitrile
SMILES string
C=CCCCC#N
InChI
1S/C6H9N/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-5H2
InChI key
UNAQSRLBVVDYGP-UHFFFAOYSA-N
General description
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
104.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40.5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
5048-19-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?