Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 446,00 zł 379,10 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4COCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
379,10 zł
Cena katalogowa446,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
72-76 °C (lit.)
functional group
amine, fluoro, ketone
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-14(2)8-5-3-7(4-6-8)9(15)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
InChI key
NDKSWWUQHXZADC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description ≥97% |
| assay 97% | assay ≥97.0% (GC), ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 72-76 °C (lit.) | mp - |
| functional group fluoro, ketone, amine | functional group bromo, ketone, fluoro |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?